Få mere at vide
1-Methyl-1-phenylhydrazin, 97%
Artikelnummer. 11440587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440587 100 g 100g
11420587 5 g 5g
11430587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22440.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122,171 g/mol
1-Methyl-1-phenylhydrazin bruges til at fremstille andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methyl-1-phenylhydrazin bruges til at fremstille andre kemikalier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-40-6
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00007627
InChI nøgle MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
PubChem CID 36299
IUPAC navn 1-methyl-1-phenylhydrazin
SMIL CN(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Tæthed 1.038
Kogepunkt 54°C to 55°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 92°C (198°F)
Brydningsindeks 1.583
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%