Få mere at vide
1-Methyl-1-phenylhydrazine, 96%
Artikelnummer. 10162911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10162911 5 g Glass bottle 5g
10708742 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354790050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-40-6
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00007627
InChI nøgle MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
PubChem CID 36299
IUPAC navn 1-methyl-1-phenylhydrazine
SMIL CN(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 75°C to 78°C (0.4 kPa)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5N(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5810 to 1.585
Mængde 5 g
Beilstein 15, 117
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble in water.,miscible in ethanol,ether,benzene,chloroform
Formel vægt 122.17
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.