Få mere at vide
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 95%
Artikelnummer. 15451289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451289 5 g 5g
15441289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64191.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 4965-09-7 | C9H8NO6 | 226,17 g/mol
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin (1MeTIQ) er et endogent antidepressivt og parkinsonisme-forebyggende stof, der udviser neurobeskyttende aktivitet. Efter systemisk administration hos rotter frembringer 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin en antidepressiv-lignende effekt, der ligner virkningen af imipramin. 1MeTIQ er en reversibel korttidsvirkende moderat hæmmer af MAO A/B. Også kendt som 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinolin, 1MeTIQ. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til revaprazan og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4965-09-7
MDL nummer MFCD00798989
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Farve Gul
Kogepunkt 119 °C (18 mmHg)
Molekylær formel C9H8NO6
Mængde 5 g
Beilstein 82140
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Molekylvægt (g/mol) 226.17
PubChem CID 78690
Formel vægt 147.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske