Få mere at vide
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 95%
Artikelnummer. 15441289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441289 1 g 1g
15451289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64191.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4965-09-7 | C9H8NO6 | 226,17 g/mol
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin (1MeTIQ) er et endogent antidepressivt og parkinsonisme-forebyggende stof, der udviser neurobeskyttende aktivitet. Efter systemisk administration hos rotter frembringer 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin en antidepressiv-lignende effekt, der ligner virkningen af imipramin. 1MeTIQ er en reversibel korttidsvirkende moderat hæmmer af MAO A/B. Også kendt som 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinolin, 1MeTIQ. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til revaprazan og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4965-09-7
MDL nummer MFCD00798989
IUPAC navn 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Farve Gul
Kogepunkt 119°C (18 mmHg)
Molekylær formel C10H13N
Mængde 1 g
Beilstein 82140
Synonym 1-m-thiq, 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-methylisoquinoline, chembl95456, isoquinoline, tetrahydromethyl, n-methyl,tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-methyl, 1metiq, pubchem13018, acmc-1aktb
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle QPILYVQSKNWRDD-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1C2=CC=CC=C2CCN1
Molekylvægt (g/mol) 147.22
PubChem CID 92214
Formel vægt 147.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske