Få mere at vide
1-Methoxynaphthalen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11406596
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11406596 25 g 25g
11416596 100 g 100g
11426596 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11406596 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B24825.14
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2216-69-5 | C11H10O | 158.2 g/mol
1-Methoxynaphthalen bruges i undersøgelsen af peroxygenaseaktivitet af cytochrom c peroxidase. Det bruges som en forløber til at syntetisere prenylnaphthalenoler, som viser antioxidativ aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methoxynaphthalen anvendes til undersøgelse af peroxygenaseaktivitet af cytochrom c peroxidase. Det bruges som en forløber til at syntetisere prenylnaphthalenoler, som viser antioxidativ aktivitet.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med ether, carbondisulfid og benzen.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-69-5
Molekylær formel C11H10O
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00003924
InChI nøgle NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-methoxy, methyl 1-naphthyl ether, 1-methoxy naphthalene, naphthalene, methoxy, alpha-methoxynaphthalene, unii-dg2eol57lf, .alpha.-methoxynaphthalene, methoxynaphthalene, alpha-naphthyl methyl ether, dg2eol57lf
PubChem CID 16668
IUPAC navn 1-methoxynaphthalen
SMIL COC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxynaphthalene
Smeltepunkt 5°C
Tæthed 1.094
Kogepunkt 135°C to 137°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.621
Mængde 25 g
Beilstein 7748884
Opløselighedsinformation Immiscible with water. Miscible with ether,carbon disulfide and benzene.
Formel vægt 158.2
Procent renhed ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.