Få mere at vide
1-Methoxy-2-propanol, 99+%
Beskrivelse
1-Methoxy-2-propanol bruges som et reagens i syntesen af 2-amino-3-carboxy-4-phenylthiophener, der fungerer som proteinkinase C-hæmmere. Det bruges også som et reagens i syntesen af metolachlor. Det fungerer som en god biologisk indikator. Desuden bruges det som opløsningsmiddel og frostvæske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy-2-propanol |
| Smeltepunkt | -100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.926 g/mL |
| pH | 4 til 7 |
| Kogepunkt | 119 °C til 120 °C |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Lugt | Alkohollignende |
| Brydningsindeks | 1.403 |
| Vis mere |