Få mere at vide
1-Methoxy-2-propanol, 99+%
Artikelnummer. 11363316
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
250ml
4 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363316 1 L 1 L
11394298 250 mL 250ml
11353316 250 mL -
11304308 1 L 1 L
11314308 4 L 4 L
11324308 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11363316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12694.AU
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
1-Methoxy-2-propanol bruges som et reagens i syntesen af 2-amino-3-carboxy-4-phenylthiophener, der fungerer som proteinkinase C-hæmmere. Det bruges også som et reagens i syntesen af metolachlor. Det fungerer som en god biologisk indikator. Desuden bruges det som opløsningsmiddel og frostvæske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-98-2
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00004537
InChI nøgle ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ol
SMIL COCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-propanol
Smeltepunkt °C til 100 °C
Tæthed 0.926 g/mL
Kogepunkt 119 °C til 120 °C
Flammepunkt 35 °C
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.403
Mængde 1 L
FN nummer UN3092
Beilstein 1731270
Opløselighedsinformation Blandet med vand, methanol og ether.
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, 2-methoxy-1-propanol