Få mere at vide
1-Methoxy-2-propanol, 98,5%, ekstra rent
Artikelnummer. 10296950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10296950 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10531101 25 mL Glasflaske 25ml
10057252 1 L Glasflaske 1 L
10746433 5 L Plast tromle 5 L
11924741 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10296950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 244990025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-98-2
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00004537
InChI nøgle ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ol
SMIL COCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-propanol
Smeltepunkt -97,0 °C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 120,0 °C
Flammepunkt 30 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4020 til 1,4040
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,536
Rester efter fordampning 0,01% maks.
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C)
Viskositet 1,7 mPa (20 °C)
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.