Få mere at vide
1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349196
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349196 100 g 100g
11339196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20351.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3587-64-2
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD03701584
InChI nøgle MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
PubChem CID 77137
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylpropan-2-ol
SMIL COCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Tæthed 0.892
Kogepunkt 115°C to 116°C
Flammepunkt 27°C (80°F)
Brydningsindeks 1.4044
Mængde 100 g
FN nummer UN1987
Formel vægt 104.15
Procent renhed ≥98%