Få mere at vide
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10007859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10007859 100 mL AcroSeal glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10007859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381711000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
CAS 3587-64-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.8970g/mL
Kogepunkt 108.0°C to 110.0°C
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal glass Bottle
Molekylær formel C5H12O2
Lineær formel CH3OCH2C(CH3)2OH
Brydningsindeks 1.4025 to 1.4065 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD03701584
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.897
Synonym 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
InChI nøgle MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCC(C)(C)O
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 104.15
PubChem CID 77137
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.