Få mere at vide
1-methoxy-2-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16617072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16617072 5 mL
16627072 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16617072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53778-73-7
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
InChI nøgle CSZZMFWKAQEMPB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-methoxybutan-2-ol
SMIL CCC(O)COC
Tekniske data
Alpha vektor METHOXYBUTANOL 010
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-butanol
Farve Farveløs
Tæthed 0.91
Kogepunkt 135°C
Flammepunkt 39°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Brydningsindeks 1.4090 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Mængde 5 mL
FN nummer 1987
Formel vægt 104.15
Fysisk form Væske