Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 132,0 °C til 134,0 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |