Få mere at vide
1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98%
Artikelnummer. 10184700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10184700 1 g Glasflaske 1g
10388400 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221310010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74257-00-4
Molekylær formel C11H12N4O4S
Molekylvægt (g/mol) 296.30
MDL nummer MFCD00009754
InChI nøgle SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
PubChem CID 716901
IUPAC navn 3-nitro-1-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl-1,2,4-triazol
SMIL CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 132.0°C to 134.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 296.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver