Få mere at vide
1-Keto Ketorolac, TRC
Artikelnummer. 30135729
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135729 25 mg
18002340 100 mg
18012010 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK19530025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113502-52-6
Molekylær formel C14 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Synonym Ketorolac Trometamol Imp. B (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Ketorolac 1-Keto Analog
IUPAC navn 5-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Formel vægt 225.079
Procent renhed >95%