Få mere at vide
1-Isocyanato-3-phenoxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Isocyanato-3-phenoxybenzene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-5-4-8-13(9-11)16-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H |
| Formel vægt | 211.0633 |