Få mere at vide
1-iod-4-(trifluormethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10207703
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10207703 10 g 10g
10156963 50 g 50g
10493374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207703 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00447EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 455-13-0
Molekylær formel C7H4F3I
Molekylvægt (g/mol) 272.009
MDL nummer MFCD00039398
InChI nøgle SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
IUPAC navn 1-iod-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
CAS min % 97.0
Tæthed 1.8510g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel IC6H4CF3
Mængde 10 g
Formel vægt 272
Procent renhed 97%