Få mere at vide
1-iod-4-(trifluormethoxy)benzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425667 1 g 1g
11435667 5 g 5g
11445667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23628.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103962-05-6
Molekylær formel C7H4F3IO
Molekylvægt (g/mol) 288.01
MDL nummer MFCD00042411
InChI nøgle RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 2777294
IUPAC navn 1-iod-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Tæthed 1.909
Kogepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.5033
Mængde 1 g
Beilstein 6193794
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 288.01
Procent renhed 98%