Få mere at vide
1-Jod-4-nitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11416826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416826 25 g 25g
11406826 5 g 5g
11426826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23950.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249,007 g/mol
1-iod-4-nitrobenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-iod-4-nitrobenzen er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-98-6
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.007
MDL nummer MFCD00007299
InChI nøgle SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
PubChem CID 12495
IUPAC navn 1-iod-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 172 °C til 177 °C
Kogepunkt 288 °C til 290 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1100378
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 249.01
Procent renhed ≥98%