Få mere at vide
1-Jod-4-nitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11406826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406826 5 g 5g
11416826 25 g 25g
11426826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23950.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249,007 g/mol
1-iod-4-nitrobenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-iod-4-nitrobenzen er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-98-6
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.007
MDL nummer MFCD00007299
InChI nøgle SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
PubChem CID 12495
IUPAC navn 1-iod-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 172 °C til 177 °C
Kogepunkt 288°C to 290°C
Mængde 5 g
Beilstein 1100378
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 249.01
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-4-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-4-nitrobenzene