Få mere at vide
1-Jod-4-n-pentylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11337119
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337119 1 g 1g
11347119 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85017-60-3
Molekylær formel C11H15I
Molekylvægt (g/mol) 274.145
MDL nummer MFCD00079767
InChI nøgle MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
PubChem CID 145057
IUPAC navn 1-iod-4-pentylbenzen
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Tæthed 1.38
Kogepunkt 88°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 274.14
Procent renhed 98%