Få mere at vide
1-Jod-4-isopropylbenzen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-4-isopropylbenzene |
| Tæthed | 1.525 |
| Kogepunkt | 236 °C til 238 °C |
| Brydningsindeks | 1.578 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2205506 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 246.09 |
| Procent renhed | 97% |