Få mere at vide
1-Jod-4-isopropylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11427156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427156 5 g 5g
11437156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25476.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 17356-09-1 | C9H11I | 246,091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17356-09-1
Molekylær formel C9H11I
Molekylvægt (g/mol) 246.091
MDL nummer MFCD00013711
InChI nøgle PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-isopropylbenzene, p-iodocumene, 4-iodoisopropylbenzene, 2-4'-iodophenyl propane, 4-iodocumene, p-iodoisopropylbenzene, 1-iodo-4-propan-2-yl benzene, 4-isopropyliodobenzene, benzene,1-iodo-4-1-methylethyl, benzene, 1-iodo-4-1-methylethyl
PubChem CID 87073
IUPAC navn 1-iod-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-isopropylbenzene
Tæthed 1.525
Kogepunkt 236 °C til 238 °C
Brydningsindeks 1.578
Mængde 5 g
Beilstein 2205506
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 246.09
Procent renhed 97%