Få mere at vide
1-Jod-3-nitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 11437224
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437224 100 g 100g
11427224 25 g 25g
11447224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21605.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-00-1
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.007
MDL nummer MFCD00007218
InChI nøgle CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
IUPAC navn 1-iod-3-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-3-nitrobenzene
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Kogepunkt 279 °C til 280 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2926
Beilstein 1525167
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 249.01
Procent renhed 99%