Få mere at vide
1-Jod-3-nitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 11427224
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427224 25 g 25g
11437224 100 g 100g
11447224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21605.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.33 DKK
    345.65 DKK / 25g
    Spare 38.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-00-1
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.007
MDL nummer MFCD00007218
InChI nøgle CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
IUPAC navn 1-iod-3-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-3-nitrobenzene
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Kogepunkt 279 °C til 280 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2926
Beilstein 1525167
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 249.01
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-3-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-3-nitrobenzene