Få mere at vide
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 97+%
Artikelnummer. 11424233
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424233 25 g 25g
11414233 5 g 5g
11434233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10878.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-73-4 | C8H3F6I | 340.007 g/mol
3,5-bis(trifluormethyl)phenyl-1-magnesiumiodid blev fremstillet ud fra 1-iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzen. Mono-afbeskyttet maskeret hexayne var ikke særlig stabilt og blev derfor anvendt direkte uden oprensning i en Sonogashira-kobling med 1-iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzen for at tilvejebringe mono-aryl-endeafsluttet maskeret hexayne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-bis(trifluormethyl)phenyl-1-magnesiumiodid blev fremstillet ud fra 1-iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzen. Mono-afbeskyttet maskeret hexayne var ikke særlig stabilt og blev derfor anvendt direkte uden oprensning i en Sonogashira-kobling med 1-iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzen for at tilvejebringe mono-aryl-endeafsluttet maskeret hexayne.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-73-4
Molekylær formel C8H3F6I
Molekylvægt (g/mol) 340.007
MDL nummer MFCD00040837
InChI nøgle VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl iodobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-iodobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-iodo benzene, benzene, 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-iodo-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3-5-di trifluoromethyl iodobenzene, pubchem1056, acmc-209hwp
PubChem CID 630970
IUPAC navn 1-iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Tæthed 1.919
Kogepunkt 62°C to 64°C (12 mmHg)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.4645
Mængde 25 g
Beilstein 2461627
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 340.01
Procent renhed ≥97%