Få mere at vide
1-iod-2-(trifluormethoxy)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585374
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10585374 100 g 100g
10417642 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00358FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-00-9
Molekylær formel C7H4F3IO
Molekylvægt (g/mol) 288.01
MDL nummer MFCD00042410
InChI nøgle GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
PubChem CID 2777292
IUPAC navn 1-iod-2-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
CAS min % 97.0
Tæthed 1.506g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel IC6H4OCF3
Mængde 100 g
Formel vægt 288
Procent renhed 97%