Få mere at vide
1-iod-2-(trifluormethoxy)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS min % | 97.0 |
| Tæthed | 1.506g/mL |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Lineær formel | IC6H4OCF3 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 288 |
| Procent renhed | 97% |