Få mere at vide
1-Jod-2-nitrobenzen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-2-nitrobenzene |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Kogepunkt | 288 °C til 289 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2044110 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 249.01 |
| Procent renhed | 97% |