Få mere at vide
1-iod-2-nitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10606942 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10606942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159450250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-73-4 | Molekylformel: C6H4INO2 | Molekylvægt: 249,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-73-4
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.01
MDL nummer MFCD00007088
InChI nøgle JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
IUPAC navn 1-iod-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2-nitrobenzene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47 °C til 52 °C
Farve Brun-Gul til Grøn-Gul
Kogepunkt 288 °C til 289 °C
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4NO2
Mængde 25 g
Beilstein 05, 252
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 249.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-2-nitrobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.