Få mere at vide
1-Iodo-2-isopropylbenzene, 95%
Artikelnummer. 15428799
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428799 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15428799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 19099-54-8 | C9H11I | 246.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2-isopropylbenzene
CAS 19099-54-8
Tæthed 1.54
Kogepunkt 110°C (20 mmHg)
Lugt Aromatic
Molekylær formel C9H11I
Brydningsindeks 1.583
MDL nummer MFCD00013704
Mængde 5 g
Beilstein 2351872
Følsomhed Light sensitive
Synonym 1-iodo-2-isopropylbenzene, 2-iodoisopropylbenzene, 2-iodocumene, o-iodocumene, 1-iodo-2-isopropyl-benzene, benzene, 1-iodo-2-1-methylethyl, o-i-propyliodobenzene, 2-isopropyliodobenzene, 2-iodoisopropyl benzene, pubchem12584
InChI nøgle SORQIYFSJAWBNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=CC=CC=C1I
IUPAC navn 1-iodo-2-propan-2-ylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 246.09
PubChem CID 87931
Formel vægt 246.09
Procent renhed 95%