Få mere at vide
1-Jod-2,4-dinitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11490058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490058 25 g 25g
11480058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11490058 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B23659.14
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294,004 g/mol
Det anvendes til kloning og karakterisering af en biotisk-stress-inducerbar glutathiontransferase fra Phaseolus vulgaris.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til kloning og karakterisering
af en biotisk-stress-inducerbar glutathiontransferase fra Phaseolus vulgaris.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 709-49-9
Molekylær formel C6H3IN2O4
Molekylvægt (g/mol) 294.004
MDL nummer MFCD00039738
InChI nøgle FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
IUPAC navn 1-iod-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 87 °C til 90 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1113584
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 294.01
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.