Få mere at vide
1-Jod-2,4-dinitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11480058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480058 5 g 5g
11490058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23659.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294,004 g/mol
Det anvendes til kloning og karakterisering af en biotisk-stress-inducerbar glutathiontransferase fra Phaseolus vulgaris.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til kloning og karakterisering
af en biotisk-stress-inducerbar glutathiontransferase fra Phaseolus vulgaris.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 709-49-9
Molekylær formel C6H3IN2O4
Molekylvægt (g/mol) 294.004
MDL nummer MFCD00039738
InChI nøgle FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
IUPAC navn 1-iod-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 1113584
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 294.01
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene