Få mere at vide
1-iod-2,4-dimethoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047548
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11328726
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19420.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264.062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20469-63-0
Molekylær formel C8H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 264.062
MDL nummer MFCD00059268
InChI nøgle ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
IUPAC navn 1-iod-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Kogepunkt 135°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.61
Mængde 1 g
Beilstein 1945135
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 264.06
Procent renhed 97%