Få mere at vide
1-Jod-2,4-dimethoxybenzen, 97%
Artikelnummer. 11328726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328726 1 g 1g
11338726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19420.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264,062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20469-63-0
Molekylær formel C8H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 264.062
MDL nummer MFCD00059268
InChI nøgle ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
IUPAC navn 1-iod-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Kogepunkt 135°C (14 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.61
Mængde 1 g
Beilstein 1945135
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 264.06
Procent renhed 97%