Få mere at vide
1-Indanone, 99+%
Artikelnummer. 11414170
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414170 5 g 5g
11438903 25 g 25g
11448903 100 g 100g
11458903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11414170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11056.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.162 g/mol
1-Indanone er et oxidationsprodukt af indan, en komponent i brændstoffer, opløsningsmidler og lak. 1-Indanon er også en metabolit af thalidomid, som har vist sig at hæmme vedhæftningen af tumorceller til concanavalin A-belagte plastoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Indanone er et oxidationsprodukt af indan, en komponent i brændstoffer, opløsningsmidler og lak. 1-Indanon er også en metabolit af thalidomid, som har vist sig at hæmme vedhæftningen af tumorceller til concanavalin A-belagte plastoverflader.
Opløselighed Opløseligt i vand (6,5 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-33-0
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.162
MDL nummer MFCD00003785
InChI nøgle QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC navn 2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Indanone
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Tæthed 1.103
Kogepunkt 243°C to 245°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 5 g
Beilstein 507957
Opløselighedsinformation Soluble in water (6.5g/L at 20°C).
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥99%