Få mere at vide
1-Indanone, 99+%
Artikelnummer. 10735571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10735571 10 g 10g
10294920 25 g 25g
10001220 100 g 100g
11924851 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10735571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122110100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-33-0
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
InChI nøgle QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC navn 2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Indanone
Smeltepunkt 38.0°C to 42.0°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 243.0°C to 245.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 07,36
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk masse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Indanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /