Få mere at vide
1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12/h1-2,5-6,15H,3-4,7-8H2 |
| Formel vægt | 224.0604 |
| Procent renhed | >95% |