Få mere at vide
1-Hydroxycyclohexylphenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Hydroxycyclohexylfenylketon bruges som fotoinitiator i UV-strålingshærdende teknologier, som anvendes i forskellige anvendelser og industrigrene såsom trykning og emballage, belægninger, møbler og gulve samt klæbemidler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1-Hydroxycyclohexylfenylketon bruges som fotoinitiator i UV-strålingshærdende teknologier, som anvendes i forskellige anvendelser og industrigrene såsom trykning og emballage, belægninger, møbler og gulve samt klæbemidler.
Opløselighed
Let opløselig i vand (1108 mg/L ved 25 °C). Opløselig i acetone, butylacetat, methanol og toluen.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone |
| Smeltepunkt | 46 °C til 49 °C |
| Tæthed | 1.17 |
| Kogepunkt | >225 °C |
| Flammepunkt | >150 °C (302 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2330973 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (1108 mg/L ved 25 °C). Opløselig i acetone, butylacetat, methanol og toluen. |
| Formel vægt | 204.27 |
| Procent renhed | 98% |