Få mere at vide
1-Hydroxycyclohexylphenylketon, 98%
Artikelnummer. 15458939
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458939 100 g 100g
15468939 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11377.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 947-19-3 | C13H16O2 | 204,27 g/mol
1-Hydroxycyclohexyl phenylketon bruges som fotoinitiator i UV-strålingshærdelige teknologier, som bruges i forskellige applikationer og industrigrene såsom trykning og emballage, belægninger, møbler og gulve og klæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Hydroxycyclohexyl phenylketon bruges som fotoinitiator i UV-strålingshærdelige teknologier, som
bruges i forskellige applikationer og industrigrene såsom trykning og emballage, belægninger, møbler og gulvbelægninger og klæbemidler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand (1108 mg/L ved 25 °C). Opløselig i acetone, butylacetat, methanol og toluen.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947-19-3
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00059561
InChI nøgle QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol
PubChem CID 70355
SMIL OC1(CCCCC1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Smeltepunkt 46 °C til 49 °C
Tæthed 1.17
Kogepunkt >225 °C
Flammepunkt >150 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2330973
Opløselighedsinformation Letopløselig i vandig opl. (1.108 mg/l (ved 25 °C). Opløselig i acetone, butylacetat, methanol og toluen.)
IUPAC navn (1-hydroxycyclohexyl)-phenylmethanon
Formel vægt 204.27
Procent renhed 98%