Få mere at vide
1-Hydroxy-1-cyclopropancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10733151 1 g Glasflaske 1g
11905081 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17994-25-1 | C4H5O3 | 101.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17994-25-1
Molekylær formel C4H5O3
Molekylvægt (g/mol) 101.08
MDL nummer MFCD00010797
InChI nøgle GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-1-cyclopropyl carboxylic acid, pubchem12465, acmc-20a5ho, 1-carboxy-1-hydroxycyclopropane, 1-hydroxycyclopropanecaboxylic acid, 1-hydroxycyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 2733160
IUPAC navn 1-hydroxycyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL OC1(CC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 108.0°C to 110.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 102.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver