Få mere at vide
(1-Hexyl)triphenylfosfhoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11484914
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484914 500 g 500g
11464914 25 g 25g
11474914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484914 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13826.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4762-26-9 | C24H28BrP | 427,37 g/mol
(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid kan bruges som katalysator i farmaceutisk forskning. Det bruges i organisk syntese. Reaktivt wittg-reagens brugt i prostaglandinsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Hexyl)triphenylphosphoniumbromid kan bruges som katalysator i farmaceutisk forskning. Det bruges i organisk syntese. Reaktivt wittg-reagens brugt i prostaglandinsyntese.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4762-26-9
Molekylær formel C24H28BrP
Molekylvægt (g/mol) 427.37
MDL nummer MFCD00011860
InChI nøgle PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexyltriphenylphosphonium bromide, n-hexyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide, hexyltriphenylphosphoniumbromide, hexyltriphenylphosphanium bromide, n-hexyl triphenylphosphonium bromide, c24h28p.br, acmc-209k9x, n-hexyltriphenylphosphonium bromide, hexyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2724569
SMIL [Br-].CCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 199°C to 202°C
Mængde 500 g
Beilstein 3580731
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
IUPAC navn hexyl(triphenyl)phosphanium;bromid
Formel vægt 427.37
Procent renhed 98%