Få mere at vide
1-Hexen-3-one, 90+%, stik. med 0,5% 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11372007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372007 5 g 5g
11382007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07660.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1629-60-3 | C6H10O | 98,145 g/mol
1-Hexen-3-on er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Hexen-3-one er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløseligt i vand (lidt).
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Uforeneligt med oxidationsmidler, varme, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1629-60-3
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00051563
InChI nøgle JTHNLKXLWOXOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexen-3-one, propyl vinyl ketone, unii-qh9d98z86n, 1-hexenone-3, n-propylacrolein, vinyl propyl ketone, acmc-1bt5f, 1-hexene-3-one
PubChem CID 15395
IUPAC navn hex-1-en-3-one
SMIL CCCC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexen-3-one
Navn note stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol
Tæthed 0.84
Kogepunkt 127°C to 129°C
Flammepunkt 22°C (71°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4275
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1740796
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly).
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥90%