Få mere at vide
(1-Hexadecyl)triphenylfosfhoniumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11458740
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458740 5 g 5g
11432188 10 g 10g
11468740 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15180.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14866-43-4 | C34H48BrP | 567,64 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Udbredt som konserveringsmiddel, vandbehandling i landbruget. Anvendes også som antistatisk middel i tekstiler, fibre, læder, som flokkuleringsmidler, deodorant og som faseoverførselskatalysator.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14866-43-4
Molekylær formel C34H48BrP
Molekylvægt (g/mol) 567.64
MDL nummer MFCD00051858
InChI nøgle UXMZNEHSMYESLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltriphenylphosphonium bromide, 1-hexadecyl triphenylphosphonium bromide, cetyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, hexadecyltriphenyl-, bromide, hexadecyl triphenyl phosphanium bromide, hexadecyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1boiz, hexadecyl triphenyl phosphonium bromide, hexadecyl triphenyl phosphonium chloride, 1-hexadecyl triphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 3084210
IUPAC navn hexadecyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 99°C to 101°C
Mængde 5 g
Beilstein 3582592
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 567.64
Procent renhed ≥98%