Få mere at vide
1-Hexadecanol, 98%
Artikelnummer. 11429123
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 11429123
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11180.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
1-Hexadecanol bruges som kosmetisk ingrediens, blødgørende middel, skumstabilisator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af overfladeaktive stoffer. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Hexadecanol bruges som kosmetisk ingrediens, blødgørende middel, skumstabilisator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af overfladeaktive stoffer. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i alkohol, chloroform, ether
Bemærkninger
Holdes væk fra direkte sollys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36653-82-4
Molekylær formel C16H34O
Molekylvægt (g/mol) 242.45
MDL nummer MFCD00004760
InChI nøgle BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC navn hexadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecanol
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Tæthed 0.817
Kogepunkt 190°C (15 mmHg)
Flammepunkt 135°C (275°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 2500 g
Beilstein 1748475
Merck Index 14,2028
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol, chloroform, ether
Formel vægt 242.45
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecanol