Få mere at vide
1-Hexadecanol, 98%
Artikelnummer. 11419123
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419123 500 g 500g
11429123 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11180.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242,45 g/mol
1-Hexadecanol bruges som kosmetisk ingrediens, blødgørende middel, skumstabilisator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af overfladeaktive stoffer. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Hexadecanol bruges som kosmetisk ingrediens, blødgørende middel, skumstabilisator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af overfladeaktive stoffer. Det bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i alkohol, chloroform, ether
Bemærkninger
Holdes væk fra direkte sollys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer. Opbevares ved 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36653-82-4
Molekylær formel C16H34O
Molekylvægt (g/mol) 242.45
MDL nummer MFCD00004760
InChI nøgle BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC navn hexadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecanol
Smeltepunkt 47 °C til 51 °C
Tæthed 0.817 g/mL
Kogepunkt 190 °C (15 mm)
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 g
Beilstein 1748475
Merck Index 14,2028
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform, ether
Formel vægt 242.45
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecanol