Learn More
1-hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Unit Size:
10kg
1kg
2.5kg
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexadecanol |
| Smeltepunkt | 47°C to 50°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 344°C |
| Flammepunkt | >157°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)15OH |
| Mængde | 1 kg |
| Show More |