Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexadecanol |
| Smeltepunkt | 47 °C til 50 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 344 °C |
| Flammepunkt | >157 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)15OH |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |