Få mere at vide
1-hexadecanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10142820 2.5 kg 2.5kg
10486920 1 kg 1kg
11994601 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10142820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120480025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36653-82-4
Molekylær formel C16H34O
Molekylvægt (g/mol) 242.45
MDL nummer MFCD00004760
InChI nøgle BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC navn hexadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecanol
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Farve Hvid
Kogepunkt 344°C
Flammepunkt >157°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)15OH
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viskositet 8 mPa.s (60°C)
Formel vægt 242.44
Procent renhed 96%
Fysisk form Powder, Flakes or Pellets