Få mere at vide
1-Heptadecanol
Artikelnummer. 11355669
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11355669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20404.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1454-85-9
Molekylær formel C17H36O
Molekylvægt (g/mol) 256.474
MDL nummer MFCD00002822
InChI nøgle GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC navn heptadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptadecanol
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 308°C to 309°C
Flammepunkt 155°C (311°F)
Lineær formel CH3(CH2)16OH
Mængde 25 g
Beilstein 1702195
Formel vægt 256.47