Få mere at vide
1-Heptadecanol, 97%
Artikelnummer. 10092940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10092940 5 g 5g
10216900 25 g 25g
11944611 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1454-85-9
InChI nøgle GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC navn heptadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Heptadecanol
Smeltepunkt 51.0°C to 56.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 308.5°C
Flammepunkt 154°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C17H36O
Lineær formel CH3(CH2)16OH
Mængde 5 g
Beilstein 01,I,22
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Molekylvægt (g/mol) 256.46
Formel vægt 256.46
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller